Stampa…
6-Bromobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromobenzothiophene
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 36.4 EUR
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₅BrS
Peso molecolare: 213,0943 g/mol
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226847
CAS Number: 17347-32-9