Stampa…
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40092-1G OR40092-250MG
APOSOR40092-1GEA 81.2 EUR
APOSOR40092-1G APOSOR40092-250MG
5-Bromo-2-methylthiazole 96%
5-Bromo-2-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879074
CAS Number: 57268-16-3