Stampa…
3-Chloro-4-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 309 EUR
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17000018
CAS Number: 855403-42-8