Stampa…
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40091-1G OR40091-500MG
APOSOR40091-1GEA 538 EUR
APOSOR40091-1G APOSOR40091-500MG
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid 95+%
1-[2-(Methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl]-3-azetanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₆
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140290
CAS Number: 1234873-83-6