Stampa…
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenyl benzoate
OR40090-1G OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA 502 EUR
APOSOR40090-1G APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₁₀ClNO₅
Peso molecolare: 307,69 g/mol
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140275
CAS Number: 1221792-84-2