2-Chloro-p-anisidine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-4-methoxyaniline
OR400894-100G
OR400894-25G
OR400894-5G
APOSOR400894-100GEA
715
EUR
APOSOR400894-100G
APOSOR400894-25G
APOSOR400894-5G
2-Chloro-p-anisidine 97+%
2-Chloro-p-anisidine
Formula:
C₇H₈ClNO Peso molecolare: 157,6000 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209639 CAS Number: 29242-84-0 |