Stampa…
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR40088-1G OR40088-500MG
APOSOR40088-1GEA 538 EUR
APOSOR40088-1G APOSOR40088-500MG
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine 95+%
1-(5-Bromo-3-nitropyridin-2-yl)piperazine
Formula: C₉H₁₁BrN₄O₂
Punto di fusione: 89…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176633
CAS Number: 1203499-08-4