Stampa…
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400879-1G OR400879-250MG
APOSOR400879-1GEA 39.3 EUR
APOSOR400879-1G APOSOR400879-250MG
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid 95%
2-Methoxy-3-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016522
CAS Number: 26507-91-5