Stampa…
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 90.2 EUR
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Peso molecolare: 297,9191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622212
CAS Number: 63037-64-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III