Stampa…
5-Nitro-m-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-nitrophenol
OR400867-1G OR400867-250MG OR400867-5G
APOSOR400867-1GEA 230 EUR
APOSOR400867-1G APOSOR400867-250MG APOSOR400867-5G
5-Nitro-m-cresol 98%
5-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,1354 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038591
CAS Number: 127818-58-0