Stampa…
3-Bromo-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 270 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Peso molecolare: 297,9191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622211
CAS Number: 150908-00-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III