Stampa…
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR400856-1G OR400856-5G
APOSOR400856-1GEA 30.1 EUR
APOSOR400856-1G APOSOR400856-5G
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formula: C₈H₃BrCl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744007
CAS Number: 102393-82-8