Stampa…
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 35 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Peso molecolare: 297,9191 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753717
CAS Number: 860435-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III