Stampa…
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400773-1G OR400773-5G OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA 17.6 EUR
APOSOR400773-1G APOSOR400773-5G APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Peso molecolare: 307,9100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800817
CAS Number: 1000577-94-5