Stampa…
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400771-1G OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400771-1G APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Peso molecolare: 307,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025663
CAS Number: 1252046-13-1