Stampa…
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40077-1G OR40077-250MG
APOSOR40077-1GEA 701 EUR
APOSOR40077-1G APOSOR40077-250MG
2-Amino-5-ethoxypyrazine
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Formula: C₆H₉N₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09909690
CAS Number: 647843-58-1