Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40075-1G OR40075-250MG OR40075-5G
APOSOR40075-1GEA 139 EUR
APOSOR40075-1G APOSOR40075-250MG APOSOR40075-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909644
CAS Number: 76537-23-0