Stampa…
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR400749-1G OR400749-5G
APOSOR400749-1GEA 77.1 EUR
APOSOR400749-1G APOSOR400749-5G
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
2-Bromo-6-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Peso molecolare: 307,9139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619725
CAS Number: 1245648-93-4