Stampa…
2,6-Dibromopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR40072-1G OR40072-25G OR40072-5G
APOSOR40072-1GEA 53.9 EUR
APOSOR40072-1G APOSOR40072-25G APOSOR40072-5G
2,6-Dibromopyrazine
2,6-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
Peso molecolare: 237,882 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08061601
CAS Number: 23229-25-6