Stampa…
4-Pentylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₇BO₂
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00995151
CAS Number: 121219-12-3