Stampa…
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(+)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol, (+)-Solketal, (S)-(+)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
OR40067-100G OR40067-25G OR40067-5G
APOSOR40067-100GEA 143 EUR
APOSOR40067-100G APOSOR40067-25G APOSOR40067-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 98%
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 82…83 °C/14mmHg
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063239
CAS Number: 22323-82-6
EINECS: 244-910-8