Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
OR400665-1G OR400665-5G
APOSOR400665-1GEA 62.6 EUR
APOSOR400665-1G APOSOR400665-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, grado tecnico
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264005
CAS Number: 149104-89-2