Stampa…
4-Bromobenzene-1,2-diol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
OR400662-1G OR400662-5G OR400662-10G
APOSOR400662-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400662-1G APOSOR400662-5G APOSOR400662-10G
4-Bromobenzene-1,2-diol
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formula: C₆H₅BrO₂
Punto di fusione: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00869769
CAS Number: 17345-77-6