3-Chlorosalicylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅ClO₃ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010390 CAS Number: 1829-32-9 EINECS: 217-379-5 |