1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400660-25G
OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA
145
EUR
APOSOR400660-25G
APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formula:
C₆H₃BrClI Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09907935 CAS Number: 450412-28-9 |