Stampa…
8-Aminocaprylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: ω-Aminooctoic acid, 8-Aminooctanoic acid, ω-Aminocaprylic acid, ω-Aminooctanoic acid, 8-Aminooctoic acid
OR40066-10G OR40066-5G
APOSOR40066-10GEA 186 EUR
APOSOR40066-10G APOSOR40066-5G
8-Aminocaprylic acid 97+%
8-Aminocaprylic acid
Formula: C₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 159.23 g/mol
Punto di ebollizione: 289
Punto di fusione: 194…196 °C (dec.)
Densità: 1.221
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008245
CAS Number: 1002-57-9