Stampa…
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
OR400659-1G OR400659-5G
APOSOR400659-1GEA 38.7 EUR
APOSOR400659-1G APOSOR400659-5G
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
2-(Benzyloxy)-4-bromoanisole
Formula: C₁₄H₁₃BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09836381
CAS Number: 78504-28-6