Stampa…
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 68.4 EUR
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170,5930 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999135
CAS Number: 223778-54-9