Stampa…
1-Bromo-4-chloro-2-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-chloroiodobenzene, 1-Bromo-4-Chloro-2-Iodobenzene
OR400650-5G OR400650-25G
APOSOR400650-5GEA 65.5 EUR
APOSOR400650-5G APOSOR400650-25G
1-Bromo-4-chloro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-4-chloro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrCl
Peso molecolare: 317,3495 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672943
CAS Number: 148836-41-3