Stampa…
Ethyl-4-chloronicotinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 567 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 85 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664028
CAS Number: 37831-62-2