Stampa…
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400649-1G OR400649-25G OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA 61.1 EUR
APOSOR400649-1G APOSOR400649-25G APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999455
CAS Number: 13073-27-3