Stampa…
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 112 EUR
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrCl
Punto di fusione: 38…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973904
CAS Number: 535934-25-9