Stampa…
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40063-1G OR40063-5G OR40063-25G
APOSOR40063-1GEA 33.5 EUR
APOSOR40063-1G APOSOR40063-5G APOSOR40063-25G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690068
CAS Number: 85743-02-8