Stampa…
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR400623-1G OR400623-25G OR400623-5G
APOSOR400623-1GEA 55.3 EUR
APOSOR400623-1G APOSOR400623-25G APOSOR400623-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Peso molecolare: 317,3500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778998
CAS Number: 13101-40-1