Stampa…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
OR400618-1G OR400618-25G OR400618-5G
APOSOR400618-1GEA 66.7 EUR
APOSOR400618-1G APOSOR400618-25G APOSOR400618-5G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
Formula: C₇H₅Br₂NO₂
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779494
CAS Number: 82420-34-6
UN: 3261
ADR: 8,III