Stampa…
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 68.3 EUR
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrNO₃
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463687
CAS Number: 5551-12-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III