Stampa…
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 108 EUR
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Peso molecolare: 213,0347 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846606
CAS Number: 882521-63-3