Stampa…
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400603-1G OR400603-5G OR400603-10G
APOSOR400603-1GEA 94.5 EUR
APOSOR400603-1G APOSOR400603-5G APOSOR400603-10G
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00087225
CAS Number: 79603-03-5