Stampa…
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Iodo-3-methoxybenzoic acid
OR400602-1G OR400602-250MG
APOSOR400602-1GEA 170 EUR
APOSOR400602-1G APOSOR400602-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Formula: C₈H₇IO₃
Peso molecolare: 278,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753732
CAS Number: 282087-44-9