4-Methylnicotinoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR40060-1G
OR40060-250MG
OR40060-500MG
OR40060-2.5G
APOSOR40060-1GEA
336
EUR
APOSOR40060-1G
APOSOR40060-250MG
APOSOR40060-500MG
APOSOR40060-2.5G
4-Methylnicotinoyl chloride
4-Methylnicotinoyl chloride
Formula:
C₇H₆ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08751335 CAS Number: 155136-54-2 |