Stampa…
2-Phenylethylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Phenethylboronic acid
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₂
Peso molecolare: 149.98 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631226
CAS Number: 34420-17-2