Stampa…
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-iodo-3-methoxybenzoate
OR400591-1G OR400591-5G OR400591-250MG
APOSOR400591-1GEA 46.6 EUR
APOSOR400591-1G APOSOR400591-5G APOSOR400591-250MG
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-iodo-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉IO₃
Peso molecolare: 292,0704 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06203960
CAS Number: 35387-92-9