Stampa…
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 46.6 EUR
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060356
CAS Number: 61040-78-6