Stampa…
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR400573-100G OR400573-500G
APOSOR400573-100GEA 72.7 EUR
APOSOR400573-100G APOSOR400573-500G
3-(Dimethylamino)benzoic acid
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Peso molecolare: 165,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002497
CAS Number: 99-64-9