Stampa…
3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenyl benzoate
OR40057-1G OR40057-500MG
APOSOR40057-1GEA 677 EUR
APOSOR40057-1G APOSOR40057-500MG
3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-hydroxyphenylbenzenecarboxylate
Formula: C₁₃H₁₀ClNO₃
Peso molecolare: 263,68 g/mol
Punto di fusione: 169…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140259
CAS Number: 1221791-82-7