Stampa…
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
OR400567-250MG OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA 181 EUR
APOSOR400567-250MG APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO
Peso molecolare: 149,1897 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05148649
CAS Number: 619-22-7