Stampa…
3,4-Dibromoanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2-Dibromo-4-methoxybenzene
OR400564-1G OR400564-5G
APOSOR400564-1GEA 49.5 EUR
APOSOR400564-1G APOSOR400564-5G
3,4-Dibromoanisole
3,4-Dibromoanisole
Formula: C₇H₆Br₂O
Peso molecolare: 265,93 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070786
CAS Number: 62415-74-1