Stampa…
3-Bromo-5-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
OR400559-25G OR400559-5G
APOSOR400559-25GEA 0 EUR
APOSOR400559-25G APOSOR400559-5G
3-Bromo-5-chloroanisole
3-Bromo-5-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035921
CAS Number: 174913-12-3