Stampa…
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5’-Bromo-2’-nitroacetophenone
OR400555-1G OR400555-5G
APOSOR400555-1GEA 75.7 EUR
APOSOR400555-1G APOSOR400555-5G
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
1-(5-Bromo-2-nitrophenyl)ethanone
Formula: C₈H₆BrNO₃
Peso molecolare: 244,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698995
CAS Number: 41877-24-1