Stampa…
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 77.1 EUR
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Formula: C₇H₈INO
Peso molecolare: 249,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07776739
CAS Number: 191348-14-8